I0060012
Ifosfamide impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(RS)-2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinane 2-oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ifosfamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)