I0060004
Ifosfamide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Bis[3-[(2-chloroethyl)amino]propyl] dihydrogen diphosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ifosfamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)