H5515
Eparina
≥150 IU/mg (dry basis)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine intestinal mucosa
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Attività specifica
≥150 IU/mg (dry basis)
Colore
beige
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
room temp
Qualità
Nota sulla preparazione
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.