Documenti fondamentali
GX308088107
Supelco
Quartz Torch
for Elan/NexION
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Qualità
for Elan/NexION
Produttore/marchio commerciale
(30-808-8107)
Compatibilità
PerkinElmer 500, 5000, 6000, 9000
PerkinElmer Elan 6100DRC, DRC II, DRC-e
PerkinElmer NexION 300
Descrizione generale
Choose GAZ-06 GazFit Connectors for easy connection of gas tubes to torch side arms.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)