22713
Swagelok® Miniature Quick Connect Body Assembly
Swagelok® QM2-B-200, 1/8 in. Swagelok fitting, stainless steel
Sinonimo/i:
Swagelok® QM2-B-200,SS MINI QK CONN 1/8" EA
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Swagelok® QM2-B-200
Raccordi
1/8 in. Swagelok fitting
Compatibilità
for use with miniature Quick Connects stem assembly (22711-U)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)