F8048
Ferrous Sulfate heptahydrate
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
Iron(II) sulfate heptahydrate, Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets USP testing specifications
Tensione di vapore
14.6 mmHg ( 25 °C)
Densità
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?