Documenti fondamentali
ERMCE477
Mussel tissue (butyltins)
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
14 G
CHF 316.00
CHF 316.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
14 G
CHF 316.00
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 316.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
certified by the BSC
Composizione
dibutyltin (DBT), 1.54 mg/kg ±0.12 mg/kg by
monobutyltin (MBT), 1.50 mg/kg ±0.28 mg/kg by
tributyltin (TBT), 2.2 mg/kg ±0.19 mg/kg by
Produttore/marchio commerciale
JRC
Matrice
mussel
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
Glass bottle containing ~14 g of powder
Risultati analitici
For more information please see:
ERMCE477
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements / Metallorganics: DBT: Sn(C4H9)2, MBT: Sn(C4H9)3, TBT: Sn(C4H9)3
Matrix Group: Fish and Seafood
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)