Documenti fondamentali
BCR682
Mussel tissue (PCB′s)
BCR®, certified reference material
Scegli un formato
70 G
CHF 412.00
CHF 412.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
70 G
CHF 412.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 412.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Matrice
mussel
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR682
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: PCB 28, PCB 52, PCB 118, PCB 138, PCB 149, PCB 153, PCB 170, PCB 180
Matrix Group: Fish and Seafood
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)