Documenti fondamentali
ERMBF414F
Maize GMO Standard ERM-BF414
ERM®, certified reference material, 4.3% GA21, for the detection of GMO maize (GA21) with PCR
Sinonimo/i:
GMO Standard ERM-BF414, Maize GA21
Scegli un formato
1 G
CHF 103.00
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 103.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Qualità
for the detection of GMO maize (GA21) with PCR
Composizione
genetically modified GA21 maize, 4.3%
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF414F
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)