C6289
Activated charcoal
suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
acid-washed with hydrochloric acid
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
842 °F
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tecniche
cell culture | plant: suitable
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)