C5893
Copper(II) acetate monohydrate
Sinonimo/i:
Cupric acetate monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.8 (vs air)
Stringa SMILE
O.CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?