C0706
Acido citrico
BioXtra, ≥99.5%
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5%
Stato
powder
Impurezze
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
Ceneri
≤0.02%
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
345.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
173.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)