BP357
Metoclopramide hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
metoclopramide
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
InChI
1S/C14H22ClN3O2.ClH/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H
RVFUNJWWXKCWNS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813) , HTR3A(3359) , HTR4(3360)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti