BP213
Levodopa
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, L-3-Hydroxytyrosine, L-DOPA, Levodopa
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
levodopa
Forma fisica
crystalline
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
276-278 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD3(1814)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti