Documenti
BP197
Idrossiurea
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Idrossicarbamide
About This Item
Formula condensata:
NH2CONHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.05
Beilstein:
1741548
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hydroxycarbamide
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Hydroxycarbamide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Hydroxycarbamide Capsules
  • Azioni biochim/fisiol
    Anti-neoplastico. Inattiva la ribonucleotide reduttasi formando un radicale libero ossido nitrico che lega un radicale libero tirosile nel sito attivo dell′enzima. Questo blocca la sintesi dei desossinucleotidi inibendo la sintesi del DNA e inducendo la sincronizzazione o la morte cellulare in fase S.
    Confezionamento
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Prodotti correlati
    N° Catalogo
    Descrizione
    Determinazione del prezzo
    Pittogrammi
    Health hazard
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Muta. 1B - Repr. 2
    Codice della classe di stoccaggio
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK 3
    Not applicable
    Choose from one of the most recent versions:
    Certificati d'analisi (COA)
    Lot/Batch Number
    Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
    If you need assistance, please contact Servizio Clienti