Documenti fondamentali
BCR633
Tracers in anhydrous butter fat
BCR®, certified reference material
Scegli un formato
5 G
CHF 180.00
CHF 180.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 180.00
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 180.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR633
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)