Documenti fondamentali
ERMBD512
Dark Chocolate (Cd, Cu, Mn, Ni)
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
1 EA
CHF 259.00
CHF 259.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 259.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 259.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Risultati analitici
For more information please see:
ERM-BD512
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Cadmium (Cd), Copper (Cu), Manganese (Mn), Nickel (Ni)
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)