Documenti fondamentali
BCR122
Margarine (vitamins)
BCR®, certified reference material
Scegli un formato
200 G
CHF 261.00
CHF 261.00
Spedizione prevista il07 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 G
CHF 261.00
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 261.00
Spedizione prevista il07 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
agriculture
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR122
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Vitamins: Cholecalciferol (Vitamin D3), α-Tocopherol
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)