Documenti fondamentali
BCR467
Rice flour (amylose, high level)
BCR®, certified reference material
Scegli un formato
10 G
CHF 209.00
CHF 209.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 209.00
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 209.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR467
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Amylose
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Starch from corn analytical standard, analytical standard for Starch Assay Kits SA-20 and STA-20
Supelco
S5296
Starch from corn
Starch puriss. p.a., from potato, reag. ISO, reag. Ph. Eur., soluble
Sigma-Aldrich
33615
Starch
Wheat flour NIST® SRM® 1567b
NIST1567B
Wheat flour