BCR286B
Electrolytically refined lead (trace elements)
BCR®, certified reference material, chips
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Forma fisica
chips
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
BCR286B
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti