Vai a
A1296
Agar
microbiology tested, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture, powder
Sinonimo/i:
Agar-agar, Gum agar
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 109.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 358.00
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 531.00
5 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’020.00
10 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’780.00
25 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 5’070.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C12H18O9)n
Numero CAS:
UNSPSC Code:
50405901
eCl@ss:
42040102
EC Number:
232-658-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
CHF 109.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
biological source
algae (Rhodophyceae), synthetic
form
powder
mol wt
203.23  g/mol
packaging
pkg of 1 kg, pkg of 100 g, pkg of 500 g
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable, microbiological culture: suitable, protein purification: suitable
ign. residue
2.0-4.5%
transition temp
congealing temperature <38 °C (1.5% in H2O)
suitability
microbiology tested
application(s)
agriculture
agriculture
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
microbiology
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Application
L′agar viene comunemente impiegato in ricerca per:
  • piastre di agar per microbiologia, come le piastre di brodo di soia triptico o agar TSB per la coltivazione di cellule batteriche[1]
  • terreno di Murashige e Skoog 50% o terreno MS (MS miscela base) per la crescita di piantine
  • la micropropagazione del lentisco (Pistacia lentiscus), per l′avvio del germogliamento
Features and Benefits
  • Polvere di agar di alta qualità per un uso generale in ricerca
  • Indicato per applicazioni di microbiologia su culture batteriche e di altri microorganismi
  • Indicato per colture cellulari vegetali per le scienze orticole e le biotecnologie
  • Si prepara e si sterilizza in autoclave molto facilmente, per ottenere un terreno solido o semi-solido a 6/12 g/L
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6686A8678A4800
Agar microbiology tested, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture, powder
Sigma-Aldrich
A1296
Agar
Agar Bacteriological, microbiology tested, suitable for plant cell culture, granular
Sigma-Aldrich
A6686
Agar
Agar suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A8678
Agar
Agar Type M, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A4800
Agar
form
powder
form
granular
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, microbiological culture: suitable, cell culture | plant: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
biological source
algae (Rhodophyceae), synthetic
biological source
algae (Rhodophyceae)
biological source
algae (Rhodophyceae)
biological source
algae (Rhodophyceae)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
mol wt
203.23  g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
ign. residue
2.0-4.5%
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the gel strength of agar A1296?
    1 answer
    1. The product information and specification sheet for this product do not specify an exact gel strength value. Details provided include recommended usage (6-12 g/L), gelling temperature (32-35°C), pH (7.0-7.5 at 1.5%), and ash content (2-5%), but a gel strength in g/cm² is not listed.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf