Documenti fondamentali
B6931
Sigma-Aldrich
Benzophenone-4-isothiocyanate
≥90% purity (HPLC), powder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Nome del prodotto
Benzophenone-4-isothiocyanate,
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
powder
PM
239.29
ε (coefficiente d’estinzione)
24-28 at 296-302 nm in methanol
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C14H9NOS/c16-14(11-4-2-1-3-5-11)12-6-8-13(9-7-12)15-10-17/h1-9H
FMSYGGOEIOBUOR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
A benzophenone-based photoreactive reagent shown to be useful for synthesizing photoreactive peptides and oligonucleotides.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)