B1385
Butoxamine hydrochloride
analytical standard, for drug analysis, mixture of diastereomers
Sinonimo/i:
α-(1-[t-Butylamino]ethyl)-2,5-dimethoxybenzyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard, for drug analysis
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.COc1ccc(OC)c(c1)C(O)C(C)NC(C)(C)C
InChI
1S/C15H25NO3.ClH/c1-10(16-15(2,3)4)14(17)12-9-11(18-5)7-8-13(12)19-6;/h7-10,14,16-17H,1-6H3;1H
URPAECSKKQLCII-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)