Documenti fondamentali
ARK2219
SAFC
PEP TCHA
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Phospho(enol)pyruvic acid tri(cyclohexylammonium) salt, 2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid tri(cyclohexylammonium) salt, PEP-3CHA, Phosphoenolpyruvic acid tris(cyclohexylamine) salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5O6P · 3C6H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
465.56
Beilstein:
3752336
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
InChI
1S/3C6H13N.C3H5O6P/c3*7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3(4)5)9-10(6,7)8/h3*6H,1-5,7H2;1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)
MJKYGUXBFYGLLM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Phospho(enol)pyruvic acid (PEP) is involved in glycolysis and gluconeogenesis. In glycolysis, PEP is metabolized by pyruvate kinase to yield pyruvate. In plants, PEP is involved in the formation of aromatic amino acids as well as in the carbon fixation pathway.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)