Documenti fondamentali
ARK2064
SAFC
PROTHIPENDYLHYDROCHLORIHYDRAT (DOMINAL HCL)
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Dominal hydrochloride, 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1)
About This Item
Formula condensata:
C16H19N3HCLH2O
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
PM
339.91 g/mol
Livello qualitativo
Punto di fusione
108-112 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C16H19N3S.ClH/c1-18(2)11-6-12-19-13-7-3-4-8-14(13)20-15-9-5-10-17-16(15)19;/h3-5,7-10H,6,11-12H2,1-2H3;1H
CQJSAKJMCVSEGU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)