A9788
(+)-Arabinogalactan
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10, from larch wood
Sinonimo/i:
Polyarabinogalactan
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
larch wood
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Qualità
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
tecniche
photometry: suitable
Punto di fusione
>200 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
food and beverages
general analytical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H36O14/c1-7-11(23)18(12(24)9(4-21)32-7)34-20-15(27)17(29-3)13(25)10(33-20)6-31-19-14(26)16(28-2)8(22)5-30-19/h7-27H,4-6H2,1-3H3
SATHPVQTSSUFFW-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?