A7002
Agar
ash 2.0-4.5%
Sinonimo/i:
Agar-agar, Gum agar
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
algae (Rhodophyceae)
Livello qualitativo
Stato
flakes
powder or crystals
tecniche
tissue culture: suitable
Ceneri
2.0-4.5%
Resistenza del gel
600-1200 g/cm2 (1.5%, 20 oC)
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component of solid N6 complete medium
- in modified Murashige and Skoog (MS) medium for culturing germinating lentil and faba bean seeds and in the regeneration of transgenic cauliflower and broccoli explants
- as a component of agar mixture to simulate a vascular phantom in carotid vessel
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?