A3174
Albumina sierica bovina
30% in saline, high avidity, contains azide and caprylate, aseptically filled
Sinonimo/i:
Albumina, Soluzione di BSA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Sterilità
aseptically filled
Saggio
28-32% (biuret)
Forma fisica
solution
Qualità
high avidity, contains azide and caprylate
Purificato mediante
heat shock fractionation
contiene
0.1% sodium azide as preservative
10-15 mg/gram protein octanoic acid as stabilizer
Origine
USA origin
Concentrazione
28-32% (biuret)
30% in saline
tecniche
blocking: suitable
N° accesso UniProt
Attività estranea
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)