Documenti fondamentali
99571
Supelco
Gel di silice su lastre per TLC
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, fluorescent indicator
Sinonimo/i:
piastre per TLC rivestite con gel di silice
Scegli un formato
25 EA
CHF 318.00
CHF 318.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
CHF 318.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
CHF 318.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
250 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
8.0-12.0 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Descrizione generale
Il gel di silice è una rete tridimensionale rigida di silice colloidale.[1] Viene usato esclusivamente come materiale di supporto per i centri attivi di titanio (III) nei catalizzatori Ziegler-Natta. Il gel di silice può essere sottoposto a frammentazione controllata dando luogo a particelle polimeriche uniformi con una distribuzione ristretta delle dimensioni delle particelle e un′elevata densità apparente.[2] Il gel di silice è così classificato:
a. Acquagel: pori ripieni d′acqua
b. Xerogel: la fase acquosa viene rimossa dai pori per mezzo del processo di evaporazione
c. Aerogel: il solvente viene rimosso per estrazione supercritica[1]
Applicazioni
Il gel di silice su piastre per TLC è stato usato nella cromatografia su strato sottile.[3]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mingfu Wang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(3), 601-608 (2003-01-23)
Artichoke leaf is an herbal medicine known for a long time. A systematic antioxidant activity-directed fractionation procedure was used to purify antioxidative components from the aqueous methanol extractions of artichoke heads and leaves in this study. Seven active polyphenolic compounds
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)
Articoli
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf