Documenti fondamentali
60763
Supelco
Gel di silice su lastre per TLC
L × W 5 cm × 10 cm, with fluorescent indicator 254 nm
Sinonimo/i:
Silica Gel Coated TLC Plates
Scegli un formato
50 EA
CHF 200.00
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
CHF 200.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Qualità
with fluorescent indicator 254 nm
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 50 plates
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
5 cm × 10 cm
Spessore strato
250 μm
Lungh. × largh. lastra
5 cm × 10 cm
Dimensione particelle
8.0-12.0 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Descrizione generale
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica.[1] It is exclusively used as a support material for the active titanium(III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation resulting in the formation of uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density.[2] Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
Applicazioni
Silica gel on TLC Plates was used in thin layer chromatography.[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)