148962
Ethyl hexanoate
≥99%
Sinonimo/i:
Caproic acid ethyl ester, Ethyl caproate
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
168 °C (lit.)
Densità
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?