939064
Lithium hydroxide ChemBeads
Sinonimo/i:
LiOH ChemBeads
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Reagent Type: Inorganic salt
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Composizione
loading of base, 14-16 wt. %
Impiego in reazioni chimiche
core: lithium
Stringa SMILE
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
For general uses, product is also available in powdered form (545856)
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)