Documenti
92998
Supelco
Malonyl-L-carnitine hydrochloride
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-2-[(carboxyacetyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO6 · HCl
Peso molecolare:
283.71
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC(O)=O.[Cl-]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6