Documenti fondamentali
07441
Supelco
Malonyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO6 · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.25 (free acid basis)
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -34.0±3.0°, c = 0.1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
acetone
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-11(2,3)6-7(4-8(12)13)17-10(16)5-9(14)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H-,12,13,14,15)/t7-/m1/s1
ZGNBLKBZJBJFDG-SSDOTTSWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)