91746
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate
purum, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
TIPS triflate, Trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, Triisopropylsilyl triflate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (T)
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. ebollizione
45-46 °C/0.03 mmHg
Densità
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H21F3O3SSi/c1-7(2)18(8(3)4,9(5)6)16-17(14,15)10(11,12)13/h7-9H,1-6H3
LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Sostituito da
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)