Z777049
SRT® SEC-300 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SRT® SEC-300 Gel Filtration Column, 5 μm, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, stainless steel
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L59
Nome Commerciale
SRT®
PM
5,000-1,250,000
Produttore/marchio commerciale
Sepax 215300-4630
Confezionamento
1 ea of
Parametri
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 4.6 mm
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
spherical silica
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
hydrophilic polymer phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
300 Å
Intervallo di pH d’impiego
2.0-8.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Categorie correlate
Descrizione generale
SRT User Manual
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
In this study, we investigated the effect of adding Tween® 20 and Tween 80 on the elution of proprietary mAb 221 under size exclusion chromatography conditions.