91554
4-idrossibenzaldeide
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Punto di fusione
112-116 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Natural vanilla extracts and synthetic flavoring using micellar electrokinetic capillary chromatography (MECC).
- Natural vanilla extracts and vanilla-flavored foods using thin layer chromatography (TLC) on silica gel and automated multiple development.
- Pea protein UHT beverages using gas chromatography/mass spectrometry/olfactometry (GC/MS/O), further quantified by dynamic headspace and tandem gas chromatography/mass spectrometry (DHS-GC/MS-QQQ).
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
345.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
174 °C
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?