Documenti fondamentali
908738
Sigma-Aldrich
CX33
Umicore
Sinonimo/i:
Chlorophenylallyl[1,3-bis(2,6-diphenylmethyl)-4-methylphenyl-2-imidazolylidene]palladium(II)
Scegli un formato
1 G
CHF 190.00
CHF 190.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 190.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C78H65ClN2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
1172.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
CHF 190.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
[Pd].Cl.N7(CN(C=C7)c8c(cc(cc8C(c%12ccccc%12)c%11ccccc%11)C)C(c%10ccccc%10)c9ccccc9)c2c(cc(cc2C(c6ccccc6)c5ccccc5)C)C(c4ccccc4)c3ccccc3.C(Cc1ccccc1)C
InChI
CEGNVDTVPMGIJR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Umicore CX33 is a homogeneous catalyst useful for cross coupling reactions with arenes, arylation, Buchwald-Hartwig amination, and Suzuki-Miyaura coupling reactions.
Stoccaggio e stabilità
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Note legali
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)