Documenti
709298
Sigma-Aldrich
CX32
Umicore, 95%
Sinonimo/i:
Chlorophenylallyl[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene]palladium(II), [1,3-Bis(2,6-di-isopropylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene]chloro][3-phenylallyl]palladium(II), [1,3-Bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-2-imidazolidinylidene]chloro[(1,2,3-η)-3-phenyl-2-propenyl]palladium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H47ClN2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
649.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
127-130 °C
Stringa SMILE
[CH2][CH][CH]c1ccccc1.CC(C)c2cccc(C(C)C)c2N3CCN(\C3=[Pd]/Cl)c4c(cccc4C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H38N2.C9H9.ClH.Pd/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;;/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;2-8H,1H2;1H;/q;;;+1/p-1
KEHHNXMVROYFNY-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Catalyst for:
  • Heterocyclization reactions
  • Buchwald-Hartwig cross coupling
  • Suzuki-Miyaura reactions
Note legali
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3