Documenti fondamentali
901760
Sigma-Aldrich
StickyCat PF6
≥95%
Sinonimo/i:
(1,3-Dimesityl-4-((trimethylammonio)methyl)imidazolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxybenzylidene)ruthenium(II) hexafluorophosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H48Cl2F6N3OPRu
Numero CAS:
Peso molecolare:
843.72
Codice UNSPSC:
12352101
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
266 °C (decomposition)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
StickyCat PF6 is for heterogeneous olefin metathesis that can be performance modulated by ion exchange. The catalyst also has high stability in non-degassed water.
Note legali
Sold in collaboration with Apeiron Synthesis, Inc. Research quantities are 100 g / customer / year. For quantities that exceed the research limit, please contact the supplier at www.apeiron-synthesis.com. PCT/EP2013/053967
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)