Documenti fondamentali
901759
Sigma-Aldrich
AquaMet
Sinonimo/i:
(4-((4-Ethyl-4-methylpiperazin-1-ium-1-yl)methyl)-1,3-dimesitylimidazolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxybenzylidene)ruthenium(II) chloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 129.00
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 129.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H55Cl3N4ORu
Numero CAS:
Peso molecolare:
803.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
AquaMet is a highly active catalyst for olefin metathesis in water. The catalyst can be used in metathesis of water-insoluble substrates in ′′classical′′ organic solvents and in reactions in ionic liquids.
Note legali
Sold in collaboration with Apeiron Synthesis, Inc. Research quantities are 100 g / customer / year. For quantities that exceed the research limit, please contact the supplier at www.apeiron-synthesis.com. PCT/EP2013/053967
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Highly active catalysts for olefin metathesis in water.
Skowerski K, et al.
Catalysis Science & Technology, 2(12), 2424-2427 (2012)