90039
Fenthion oxon sulfone-(S-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Dimethyl 3-methyl-4-(methyl-d3-sulfonyl)phenyl phosphate, Fenoxon sulfone-(S-methyl-d3)
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
40-46 °C
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=P(OC)(OC)OC1=CC(C)=C(S(=O)(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1
InChI
VUTHWSUXEOILTN-GKOSEXJESA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?