Documenti fondamentali
90025
Supelco
α,4-Dimethylphenylacetic acid
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
(2RS)-2-(4-Methylphenyl)propionic acid, Ibuprofen impurity D (PhEur), 2-(4-Methylphenyl)propanoic acid, p-Methylhydratropic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Beilstein:
2251315
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Livello qualitativo
Famiglia di API
ibuprofen
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.5% water
Punto di fusione
37-42 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C(O)=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
KDYOFXPLHVSIHS-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)