Documenti
89532
Millipore
Titanium(IV) oxysulfate - sulfuric acid solution
27-31% H2SO4 basis, for the detection of H2O2 and ether peroxides
About This Item
Formula condensata:
TiOSO4 · (H2SO4)x
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.93 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.85
Forma fisica
liquid
Qualità
for the detection of H2O2 and ether peroxides
Composizione
H2SO4, 27-31%
Ti, ~5%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: titanium
Densità
1.32 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
O=S(O[Ti]1=O)(O1)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/2H2O4S.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;/h2*(H2,1,2,3,4);;/q;;;+2/p-2
DLRWTNIGAIBGCM-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Titanium(IV) oxysulfate - sulfuric acid solution has been used as solvent for preparing Ti(IV) stock solutions to understand the interaction of oxocarbonic anions with highly charged metal ions using Resonance Raman spectroscopy.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Evidences for a localized chromophore in the Ti (IV)/squarate complex: a resonance Raman investigation.
Santos, P. S., et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 56.8, 1553-1562 (2000)