Documenti fondamentali
87983
Supelco
Tetraoctylammonium nitrate
Selectophore, ≥99.0%
Scegli un formato
500 MG
CHF 330.00
CHF 330.00
Spedizione prevista il02 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 330.00
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)6CH2]4N(NO3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
528.89
Beilstein:
7108220
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
CHF 330.00
Spedizione prevista il02 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore
Saggio
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Stato
powder
Impurezze
≤0.05% halides (as bromide)
Punto di fusione
112-114 °C
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.NO3/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;2-1(3)4/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
MJHKPBXGJMKYAY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tetraoctylammonium nitrate (TOAN) is an ionophore or recognition element mostly used in potentiometric sensors.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
TOAN has been used as recognition element in formulating potentiometric membrane to develop an electronic tongue system for monitoring nitrogen species level in water samples.[1]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Anna González-Bellavista et al.
Analytica chimica acta, 577(1), 85-90 (2007-08-29)
To date, poly(vinyl chloride) (PVC) is the most used polymer in the design of ion selective electrode (ISE) membranes. This paper is focused on the use of sulfonated poly(ether ether ketone) (SPEEK) as an alternative material to PVC for the
Development and application of an electronic tongue for detection and monitoring of nitrate, nitrite and ammonium levels in waters.
Nu?ez, L., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 110, 273-279 (2013)
Antonio Calvo-López et al.
Analytica chimica acta, 995, 77-84 (2017-11-12)
The construction and evaluation of a Cyclic Olefin Copolymer (COC)-based continuous flow potentiometric microanalyzer to simultaneously monitor potassium, chloride and nitrate ions in samples from an on-board water recycling process expected to be installed in future manned space missions is