87158
1-Tetradecanol
Selectophore™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Densità del vapore
7.4 (vs air)
Nome Commerciale
Selectophore™
Saggio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
489 °F
P. eboll.
289 °C (lit.)
Punto di fusione
35-39 °C (lit.)
38-39 °C
Densità
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?