H6800
1-Hexadecanol
95%
Sinonimo/i:
Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
8.34 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 43 °C)
Saggio
95%
Stato
solid
Temp. autoaccensione
483 °F
Limite di esplosione
8 %
P. ebollizione
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Densità
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- 1-Hexadecanol can be used as a reactant in the synthesis of self-assembled m-diethynylbenzene macrocycles (DBMs)[1], water-soluble pillar[6]arene for controllable drug release[2] and poly(ethylene glycol)-based polymer for intracellular delivery of anticancer drugs.[3]
- It is used in building the template for sol-gel synthesis of mesoporous silicates.[4]
- It can be employed in the synthesis of anionic gemini surfactants which also exhibit antibacterial and antifungal activities.[5]
- High-chain fatty acid esters of 1-hexadecanol can be used as phase change materials (PCM) for thermal energy storage.[6]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?