Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
125 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 423.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
7.4 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 20 °C)
API family
lauryl alcohol
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
4 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
density
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI key
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Stearyl Alcohol
- Cetyl Alcohol
- Cetyl Esters Wax
- Myristyl Alcohol
- Cetostearyl Alcohol
- Cocoyl Caprylocaprate
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description reagent grade, 98% | description ACS reagent, ≥98.0% | description analytical standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade reagent grade | grade ACS reagent | grade analytical standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) cleaning products |
| format neat | format - | format - | format neat |
| autoignition temp. 500 °F | autoignition temp. 500 °F | autoignition temp. 500 °F | autoignition temp. 500 °F |
| bp 260-262 °C (lit.) | bp 260-262 °C (lit.) | bp 260-262 °C (lit.) | bp 260-262 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lauryl alcohol
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?