86903
Tetrabutylammonium iodide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
TBAI
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cationic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Forma fisica
crystals
Qualità
LiChropur™
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Punto di fusione
141-143 °C (lit.)
144-148 °C
λ
10 % in acetonitrile
Assorbanza UV
λ: 290 nm Amax: 0.1
λ: 300 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Compatibilità
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
[I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?