85588
Spermine dihydrate
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
Gerontine, Musculamine, N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-diaminobutane, Neuridine
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioUltra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
powder
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
pH
12.0-13.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Punto di fusione
63-64 °C
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.20
λ: 280 nm Amax: 0.20
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.2H2O/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;/h13-14H,1-12H2;2*1H2
MTNRSMVAYLLBAV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)